2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 116 EUR
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formule: C₆H₁₅NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263699
CAS nummer: 10196-49-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III