8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13821-1G OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA 563 EUR
APOSOR13821-1G APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998375
CAS nummer: 870064-85-0