3-Piperidin-1-ylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1384-1G OR1384-5G OR1384-10G
APOSOR1384-1GEA 111 EUR
APOSOR1384-1G APOSOR1384-5G APOSOR1384-10G
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
3-Piperidin-1-ylaniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234760
CAS nummer: 27969-75-1