3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 156 EUR
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998350
CAS nummer: 70829-28-6