5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14014-1G OR14014-250MG OR14014-5G
APOSOR14014-1GEA 380 EUR
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG APOSOR14014-5G
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₂S₂
Smeltpunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200880
CAS nummer: 90273-30-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III