Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 900 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026849
CAS nummer: 2017-87-0