5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 316 EUR
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Smeltpunt: >225 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08690294
CAS nummer: 105316-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III