5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₉H₉BO₂S
Smeltpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200866
CAS nummer: 136099-65-5