4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 205 EUR
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Smeltpunt: 172…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114576
CAS nummer: 217192-22-8