1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 97.9 EUR
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411537
CAS nummer: 66121-69-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III