3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14356-1G OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA 328 EUR
APOSOR14356-1G APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₄
Smeltpunt: 167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01880302
CAS nummer: 849066-63-3