3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1436-1G OR1436-250MG OR1436-5G
APOSOR1436-1GEA 184 EUR
APOSOR1436-1G APOSOR1436-250MG APOSOR1436-5G
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Smeltpunt: 106…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116293
CAS nummer: 217189-04-3