tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA 65.8 EUR
APOSOR14391-1G APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Kookpunt: 72 °C (0,15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659535
CAS nummer: 112257-22-4