4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14434-25G OR14434-50G
APOSOR14434-25GEA 575 EUR
APOSOR14434-25G APOSOR14434-50G
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020170
CAS nummer: 6338-81-4