1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14500-1G OR14500-250MG
APOSOR14500-1GEA 343 EUR
APOSOR14500-1G APOSOR14500-250MG
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
1-(Furo[3,2-c]pyridin-4-yl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658987
CAS nummer: 845885-87-2