(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR14726-1G
OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA
113
EUR
APOSOR14726-1G
APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01860874 CAS nummer: 37535-50-5 |