1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formule: C₁₁H₂₂N₄·HI
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368562
CAS nummer: 849776-34-7