1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14864-1G OR14864-250MG
APOSOR14864-1GEA 359 EUR
APOSOR14864-1G APOSOR14864-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09817499
CAS nummer: 906352-81-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III