3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14886-1G OR14886-250MG OR14886-100MG
APOSOR14886-1GEA 354 EUR
APOSOR14886-1G APOSOR14886-250MG APOSOR14886-100MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 105…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817468
CAS nummer: 273727-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III