4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14899-1G OR14899-5G
APOSOR14899-1GEA 176 EUR
APOSOR14899-1G APOSOR14899-5G
4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
4-Amino-6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazoline
Formule: C₁₄H₁₉N₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00563872
CAS nummer: 60547-97-9