4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14913-1G OR14913-250MG
APOSOR14913-1GEA 314 EUR
APOSOR14913-1G APOSOR14913-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
Formule: C₁₃H₁₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08572134
CAS nummer: 937796-07-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III