5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 123 EUR
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.177 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865077
CAS nummer: 69397-93-9