4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15038-1G OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA 110 EUR
APOSOR15038-1G APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₂N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407481
CAS nummer: 683274-67-1