N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 52.6 EUR
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₅H₁₁N₃OS
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00587941
CAS nummer: 1448-64-2