5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(2-Amino-4-chlorophenyl)-1H-tetrazole
OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 27.8 EUR
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formule: C₇H₆ClN₅
MW: 195.609 g/mol
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03085917
CAS nummer: 54013-18-2