5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 87.6 EUR
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₁₃H₉ClN₄O₃
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00576759
CAS nummer: 306934-83-8