1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 24.9 EUR
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690255
CAS nummer: 884507-19-1