Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 155 EUR
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035753
CAS nummer: 58469-03-7