3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15770-1G OR15770-250MG
APOSOR15770-1GEA 456 EUR
APOSOR15770-1G APOSOR15770-250MG
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Formule: C₇H₇N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16628054
CAS nummer: 1257535-55-9