5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(Bromomethyl)-3-methyl-1,2-oxazole
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 121 EUR
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
MW: 176.011 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09879901
CAS nummer: 36958-61-9
UN: 3265
ADR: 8 III