2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 EUR
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863218
CAS nummer: 259807-47-1