5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 146 EUR
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09859210
CAS nummer: 14716-89-3