1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 162 EUR
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367737
CAS nummer: 29906-54-5