1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 24.9 EUR
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Formule: C₆H₁₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061935
CAS nummer: 218780-53-1