Dimethyl 4-aminoisophthalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 95 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12674801
CAS nummer: 63746-12-3