Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16435-25G OR16435-5G OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA 438 EUR
APOSOR16435-25G APOSOR16435-5G APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Formule: C₇H₁₂O₂
Dichtheid: 0,9086 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06204561
CAS nummer: 24410-84-2
UN: 3272
ADR: 3,III