2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 40.9 EUR
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
Smeltpunt: 84…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444390
CAS nummer: 2987-49-7