4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16530-250MG OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA 132 EUR
APOSOR16530-250MG APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₁BO₂S
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841077
CAS nummer: 1007847-76-8