5-Amino-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 83.3 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834069
CAS nummer: 17721-00-5