Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 132 EUR
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Formule: C₇H₃Cl₂O₂·Na
MW: 212.993 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606076
CAS nummer: 38402-11-8