3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 232 EUR
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Smeltpunt: 31…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847532
CAS nummer: 112299-62-4
UN: 3261
ADR: 8,II