4-Bromo-3-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 83.3 EUR
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Smeltpunt: 83…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070745
CAS nummer: 202865-84-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable