3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-6-formyltoluene, 3-Bromo-o-tolualdehyde
OR16673-1G OR16673-250MG OR16673-5G
APOSOR16673-1GEA 24.9 EUR
APOSOR16673-1G APOSOR16673-250MG APOSOR16673-5G
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199.045 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847533
CAS nummer: 83647-40-9