5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 80.4 EUR
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅IN₂
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659631
CAS nummer: 78597-27-0