3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.4 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Smeltpunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276004
CAS nummer: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8,III