3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 199 EUR
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703364
CAS nummer: 5858-27-5