1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 172 EUR
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808577
CAS nummer: 874831-60-4