3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 499 EUR
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Formule: C₃H₃Cl₃
Kookpunt: 114,5 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01749212
CAS nummer: 2233-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III