4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16701-1G OR16701-250MG
APOSOR16701-1GEA 0 EUR
APOSOR16701-1G APOSOR16701-250MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198543
CAS nummer: 1160247-04-0