7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 EUR
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26960527
CAS nummer: 1620569-18-7